SAB5702325
Anti-Lipin 1 Antibody, clone 4Y2U3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PAP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Y2U3, monoclonal
Stato
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.27 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MHLATSPILSEGASRMECQLKRGSVDRMRGLDPSTPAQVIAPSETPSSSSVVKKRRKRRRKSQLDSLKRDDNMNTSEDEDMFPIEMSSDEAMELLESSRT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LPIN1(23175)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702325-100UL | 4065270687104 |