SAB5702324
Anti-GRM5 Antibody, clone 4I1G3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, mGlu5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4I1G3, monoclonal
Stato
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM5(2915)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)