SAB5702320
Anti-MEKK3 Antibody, clone 9N3Y9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MAPKKK3, MEKK3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9N3Y9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
78 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDEQEALNSIMNDLVALQMNRRHRMPGYETMKNKDTGHSNRQSDVRIKFEHNGERRIIAFSRPVKYEDVEHKVTTVFGQPLDLHYMNNELSILLKNQDDL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K3(4215)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1