Documenti
SAB5702288
Sigma-Aldrich
Anti-PKC mu Antibody, clone 2A5U1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CHDED, PKC-MU, PKCM, PKD, PRKCM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2A5U1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
102 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RRRRLSNVSLTGVSTIRTSSAELSTSAPDEPLLQKSPSESFIGREKRSNSQSYIGRPIHLDKILMSKVKVPHTFVIHSYTRPTVCQYCKKLLKGLFRQGLQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKD1(5587)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase involved in many cellular processes, including Golgi body membrane integrity and transport, cell migration and differentiation, MAPK8/JNK1 and Ras pathway signaling, MAPK1/3 (ERK1/2) pathway signaling, cell survival, and regulation of cell shape and adhesion. [provided by RefSeq, Jan 2017]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human PKC mu (Q15139).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1