SAB5702283
[KO Validated]Anti-SLC25A4/ANT1 Antibody, clone 3C1Q3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SLC25A4,AAC1,ANT,ANT 1,ANT1,MTDPS12,MTDPS12A,PEO2,PEO3,PEOA2,T1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3C1Q3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LGGVDRHKQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKGAAQREFHGLGDCIIKIFKSDGLRGLYQGFNVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC25A4(291)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3