Key Documents
SAB5702236
Sigma-Aldrich
Anti-SATB2 Antibody, clone 3F9E1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SATB2,GLSS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3F9E1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:100
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:2500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:11000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HDVGLYPDQEAIHTLSAQLDLPKHTIIKFFQNQRYHVKHHGKLKEHLGSAVDVAEYKDEELLTESEENDSEEGSEEMYKVEAEEENADKSKAAPAEIDQR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SATB2(23314)
Descrizione generale
This gene encodes a DNA binding protein that specifically binds nuclear matrix attachment regions. The encoded protein is involved in transcription regulation and chromatin remodeling. Defects in this gene are associated with isolated cleft palate and cognitive disability. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 634-733 of human SATB2 (NP_001165980.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC, IP
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3