SAB5702222
Anti-SPOP Antibody, clone 2N8L8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BTBD32, TEF2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2N8L8, monoclonal
Stato
liquid
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.08 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VFKEMMCFIYTGKAPNLDKMADDLLAAADKYALERLKVMCEDALCSNLSVENAAEILILADLHSADQLKTQAVDFINYHASDVLETSGWKSMVVSHPHLVA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPOP(8405)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)