Documenti fondamentali
SAB5702218
Sigma-Aldrich
Anti-GSC Antibody, clone 6M7M6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SAMS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6M7M6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.58 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPASMFSIDNILAARPRCKDSVLPVAHSAAAPVVFPALHGDSLYGASGGASSDYGAFYPRPVAPGGAGLPAAVSGSRLGYNNYFYGQLHVQAAPVGPACC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSC(145258)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GSC (P56915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1