SAB5702185
Anti-FLAP Antibody, clone 2S7Z0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FLAP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2S7Z0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
16 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.58 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DAYPTFLAVLWSAGLLCSQVPAAFAGLMYLFVRQKYFVGYLGERTQSTPGYIFGKRIILFLFLMSVAGIFNYYLIFFFGSDFENYIKTISTTISPLLLIP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALOX5AP(241)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1