SAB5702178
Anti-Thyroid Peroxidase Antibody, clone 3C4A4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MSA, TDH2A, TPX
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3C4A4, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.09 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MRALAVLSVTLVMACTEAFFPFISRGKELLWGKPEESRVSSVLEESKRLVDTAMYATMQRNLKKRGILSPAQLLSFSKLPEPTSGVIARAAEIMETSIQA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPO(7173)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)