SAB5702119
Anti-Presenilin 1 Antibody, clone 3W4V8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AD3,FAD,PS-1,PS1,S182,Presenilin 1,PSEN1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3W4V8, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MTELPAPLSYFQNAQMSEDNHLSNTVRSQNDNRERQEHNDRRSLGHPEPLSNGRPQGNSRQVVEQDEEEDEELTLKYGAKHVIMLFVPVTLCMVVVVATI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSEN1(5663)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1