SAB5702114
Anti-Synapsin II Antibody, clone 7J6L0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SYNII
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7J6L0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.61 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HLIIGMQYAGLPSINSLESIYNFCDKPWVFAQLVAIYKTLGGEKFPLIEQTYYPNHKEMLTLPTFPVVVKIGHAHSGMGKVKVENHYDFQDIASVVALTQT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN2(6854)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1