SAB5702069
Anti-βIII-Tubulin Antibody, clone 6X6H6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDCBM,CDCBM1,CFEOM3,CFEOM3A,FEOM3,TUBB4,beta-4,beta Tubulin III,TUBB3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6X6H6, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VAVCDIPPRGLKMSSTFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATAEEEGEMYEDDEEESEAQGPK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)