Documenti fondamentali
SAB5702056
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPA1 Antibody, clone 2D7M1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SNRPA1, Lea1, U2 small nuclear ribonucleoprotein A′
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2D7M1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
QEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNRPA1(6627)
Descrizione generale
Involved in pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Associated with sn-RNP U2, where it contributes to the binding of stem loop IV of U2 snRNA.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 156-255 of human SNRPA1 (P09661).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1