SAB5702048
Anti-DNA Polymerase gamma Antibody, clone 9V9D9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MDP1, MIRAS, MTDPS4A, MTDPS4B, PEO, POLG1, POLGA, SANDO, SCAE
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9V9D9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
140 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LVREEDRYRAALALQITNLLTRCMFAYKLGLNDLPQSVAFFSAVDIDRCLRKEVTMDCKTPSNPTGMERRYGIPQGEALDIYQIIELTKGSLEKRSQPGP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLG(5428)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1