SAB5702047
Anti-HDAC7 Antibody, clone 6J2N9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HD7, HD7A, HDAC7A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6J2N9, monoclonal
Stato
liquid
PM
100-130 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.20 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RPQRLHHHLFLAGLQQQRSVEPMRLSMDTPMPELQVGPQEQELRQLLHKDKSKRSAVASSVVKQKLAEVILKKQQAALERTVHPNSPGIPYRTLEPLETEGATRSMLSSFLPPVPSLPSDPPEHFPLRKTVSEPNLKLRYKPKKSLERRKNPLLRKESAPPSLRRRPAETLGDSS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC7(51564)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)