SAB5702015
Anti-Calreticulin Antibody, clone 7T5B2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7T5B2, monoclonal
Stato
liquid
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EPAVYFKEQFLDGDGWTSRWIESKHKSDFGKFVLSSGKFYGDEEKDKGLQTSQDARFYALSASFEPFSNKGQTLVVQFTVKHEQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALR(811)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)