Key Documents
SAB5701860
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Src-Y419 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.19 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr419)
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
This gene is highly similar to the v-src gene of Rous sarcoma virus. This proto-oncogene may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. The protein encoded by this gene is a tyrosine-protein kinase whose activity can be inhibited by phosphorylation by c-SRC kinase. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y419 of human Phospho-Src-Y419
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1