Key Documents
SAB5701664
Sigma-Aldrich
Anti-Raptor antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPTOR(57521)
Descrizione generale
This gene encodes a component of a signaling pathway that regulates cell growth in response to nutrient and insulin levels. The encoded protein forms a stoichiometric complex with the mTOR kinase, and also associates with eukaryotic initiation factor 4E-binding protein-1 and ribosomal protein S6 kinase. The protein positively regulates the downstream effector ribosomal protein S6 kinase, and negatively regulates the mTOR kinase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Raptor
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1