Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5701660
Sigma-Aldrich
Anti-BUB3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BUB3(9184)
Descrizione generale
This gene encodes a protein involved in spindle checkpoint function. The encoded protein contains four WD repeat domains and has sequence similarity with the yeast BUB3 protein. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human BUB3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)