Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701653
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS4 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.15 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFS4(4724)
Descrizione generale
This gene encodes an nuclear-encoded accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (complex I, or NADH:ubiquinone oxidoreductase). Complex I removes electrons from NADH and passes them to the electron acceptor ubiquinone. Mutations in this gene can cause mitochondrial complex I deficiencies such as Leigh syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human NDUFS4
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)