Documenti fondamentali
SAB5701645
Sigma-Aldrich
Anti- KDM5B antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
2.7 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM5B(10765)
Descrizione generale
This gene encodes a lysine-specific histone demethylase that belongs to the jumonji/ARID domain-containing family of histone demethylases. The encoded protein is capable of demethylating tri-, di- and monomethylated lysine 4 of histone H3. This protein plays a role in the transcriptional repression or certain tumor suppressor genes and is upregulated in certain cancer cells. This protein may also play a role in genome stability and DNA repair. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-883 of human KDM5B (NP_006609.3).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1