Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SAB5701619
Sigma-Aldrich
Anti- SND1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
2.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SND1(27044)
Descrizione generale
This gene encodes a transcriptional co-activator that interacts with the acidic domain of Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 (EBNA 2), a transcriptional activator that is required for B-lymphocyte transformation. Other transcription factors that interact with this protein are signal transducers and activators of transcription, STATs. This protein is also thought to be essential for normal cell growth. A similar protein in mammals and other organisms is a component of the RNA-induced silencing complex (RISC). [provided by RefSeq, Jul 2016]
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-285 of human SND1 (NP_055205.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)