Documenti fondamentali
SAB5701614
Sigma-Aldrich
Anti- SMARCB1/SNF5 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
2.1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCB1(6598)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is part of a complex that relieves repressive chromatin structures, allowing the transcriptional machinery to access its targets more effectively. The encoded nuclear protein may also bind to and enhance the DNA joining activity of HIV-1 integrase. This gene has been found to be a tumor suppressor, and mutations in it have been associated with malignant rhabdoid tumors. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 77-376 of human SMARCB1/SNF5 (NP_001007469.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)