Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5701609
Sigma-Aldrich
Anti-HSPE1/HSP10/CPN10 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPE1(3336)
Descrizione generale
This gene encodes a major heat shock protein which functions as a chaperonin. Its structure consists of a heptameric ring which binds to another heat shock protein in order to form a symmetric, functional heterodimer which enhances protein folding in an ATP-dependent manner. This gene and its co-chaperonin, HSPD1, are arranged in a head-to-head orientation on chromosome 2. Naturally occurring read-through transcription occurs between this locus and the neighboring locus MOBKL3.[provided by RefSeq, Feb 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human HSPE1/HSP10/HSPE1/HSP10/CPN10
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)