Documenti fondamentali
SAB5701604
Sigma-Aldrich
Anti- CETN2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.448 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CETN2(1069)
Descrizione generale
Caltractin belongs to a family of calcium-binding proteins and is a structural component of the centrosome. The high level of conservation from algae to humans and its association with the centrosome suggested that caltractin plays a fundamental role in the structure and function of the microtubule-organizing center, possibly required for the proper duplication and segregation of the centrosome.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CETN2 (NP_004335.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)