Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701561
Sigma-Aldrich
Anti-Perilipin A antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLIN1(5346)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene coats lipid storage droplets in adipocytes, thereby protecting them until they can be broken down by hormone-sensitive lipase. The encoded protein is the major cAMP-dependent protein kinase substrate in adipocytes and, when unphosphorylated, may play a role in the inhibition of lipolysis. Alternatively spliced transcript variants varying in the 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Perilipin A
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)