Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701519
Sigma-Aldrich
Anti-HMGA1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGA1(3159)
Descrizione generale
This gene encodes a chromatin-associated protein involved in the regulation of gene transcription, integration of retroviruses into chromosomes, and the metastatic progression of cancer cells. The encoded protein preferentially binds to the minor groove of AT-rich regions in double-stranded DNA. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Pseudogenes of this gene have been identified on multiple chromosomes. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human HMGA1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701519-100UL4065267670935