Documenti fondamentali
SAB5701354
Sigma-Aldrich
Anti-alpha Sarcoglycan (SGCA) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, mouse, rat
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.6 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SGCA(6442)
Descrizione generale
This gene encodes a component of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC), which is critical to the stability of muscle fiber membranes and to the linking of the actin cytoskeleton to the extracellular matrix. Its expression is thought to be restricted to striated muscle. Mutations in this gene result in type 2D autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human alpha Sarcoglycan (SGCA) (SGCA)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)