Documenti fondamentali
SAB5701341
Sigma-Aldrich
Anti-Argonaute-2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.54 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO2(27161)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, and contains a PAZ domain and a PIWI domain. It may interact with dicer1 and play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Argonaute-2.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1