Documenti fondamentali
SAB5701264
Sigma-Aldrich
Anti-RARα antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RARA(5914)
Descrizione generale
This gene represents a nuclear retinoic acid receptor. The encoded protein, retinoic acid receptor alpha, regulates transcription in a ligand-dependent manner. This gene has been implicated in regulation of development, differentiation, apoptosis, granulopoeisis, and transcription of clock genes. Translocations between this locus and several other loci have been associated with acute promyelocytic leukemia. Alternatively spliced transcript variants have been found for this locus.[provided by RefSeq, Sep 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RARα.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)