Documenti fondamentali
SAB5701235
Sigma-Aldrich
Anti-LHX2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LHX2(9355)
Descrizione generale
This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator. The protein can recapitulate or rescue phenotypes in Drosophila caused by a related protein, suggesting conservation of function during evolution.
Immunogeno
Recombinant protein of human LHX2.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)