Documenti fondamentali
SAB5701079
Sigma-Aldrich
Anti-AGK antibody produced in mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Concentrazione
0.65 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGK(55750)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a mitochondrial membrane protein involved in lipid and glycerolipid metabolism. The encoded protein is a lipid kinase that catalyzes the formation of phosphatidic and lysophosphatidic acids. Defects in this gene have been associated with mitochondrial DNA depletion syndrome 10.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-422 of human AGK (NP_060708.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)