Documenti fondamentali
SAB5700906
Sigma-Aldrich
Anti-MVP antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MVP(9961)
Descrizione generale
This gene encodes the major component of the vault complex. Vaults are multi-subunit ribonucleoprotein structures that may be involved in nucleo-cytoplasmic transport. The encoded protein may play a role in multiple cellular processes by regulating the MAP kinase, JAK/STAT and phosphoinositide 3-kinase/Akt signaling pathways. The encoded protein also plays a role in multidrug resistance, and expression of this gene may be a prognostic marker for several types of cancer. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene. [provided by RefSeq, May 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human MVP
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)