Documenti fondamentali
SAB5700903
Sigma-Aldrich
Anti-ERAB/HSD17B10 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human, mouse
tecniche:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD17B10(3028)
Descrizione generale
This gene encodes 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily. The gene product is a mitochondrial protein that catalyzes the oxidation of a wide variety of fatty acids and steroids, and is a subunit of mitochondrial ribonuclease P, which is involved in tRNA maturation. The protein has been implicated in the development of Alzheimer disease, and mutations in the gene are the cause of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 10 (HSD10) deficiency. Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined. [provided by RefSeq, Aug 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human ERAB/HSD17B10
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)