Documenti fondamentali
SAB5700884
Sigma-Aldrich
Anti-Lysozyme (LYZ) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.65 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LYZ(4069)
Descrizione generale
This gene encodes human lysozyme, whose natural substrate is the bacterial cell wall peptidoglycan (cleaving the beta[1-4]glycosidic linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine). Lysozyme is one of the antimicrobial agents found in human milk, and is also present in spleen, lung, kidney, white blood cells, plasma, saliva, and tears. The protein has antibacterial activity against a number of bacterial species. Missense mutations in this gene have been identified in heritable renal amyloidosis. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Lysozyme (LYZ) (LYZ)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)