Documenti fondamentali
SAB5700793
Sigma-Aldrich
Anti-NANOG antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
NANOG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
32
34
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
3.01 mg/ml
tecniche
western blot: 1:1000-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOG(79923)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a DNA binding homeobox transcription factor involved in embryonic stem (ES) cell proliferation, renewal, and pluripotency. The encoded protein can block ES cell differentiation and can also autorepress its own expression in differentiating cells. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human NANOG (NP_079141.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)