Documenti fondamentali
SAB5700697
Sigma-Aldrich
Anti-CD31 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CD31, CD31/EndoCAM, GPIIA, PECA1, PECAM-1, PECAM1, endoCAM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
79
80
81
82
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
4.34 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... PECAM1(18613)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is found on the surface of platelets, monocytes, neutrophils, and some types of T-cells, and makes up a large portion of endothelial cell intercellular junctions. The encoded protein is a member of the immunoglobulin superfamily and is likely involved in leukocyte migration, angiogenesis, and integrin activation.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600 to the C-terminus of mouse CD31 (NP_001292086.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)