Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700691
Sigma-Aldrich
Anti-IRF3 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
IIAE7, IRF3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
12
16
33
47
49
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.61 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRF3(3661)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. The encoded protein is found in an inactive cytoplasmic form that upon serine/threonine phosphorylation forms a complex with CREBBP. This complex translocates to the nucleus and activates the transcription of interferons alpha and beta, as well as other interferon-induced genes. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human IRF3 (NP_001184051.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)