Key Documents
SAB5700556
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AURKA, AURKB, AURKC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
2.62 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr288/pThr232/pThr198)
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T288/T232/T198 of human AURKA/AURKB/AURKC.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1