Merck
Tutte le immagini(11)
Documenti fondamentali
SAB5700467
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RPS6KA5-S376 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
MSK1, MSPK1, RLPK, RPS6KA5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
61
81
89
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.55 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer376)
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA5(9252)
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S376 of human RPS6KA5 (NP_004746.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1