Key Documents
SAB5700432
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IκBα-S32/36 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
EDAID2, IKB alpha, IKBA, MAD-3, NFKBI, NFKBIA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
35
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.54 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer32/pSer36)
Informazioni sul gene
human ... NFKBIA(4792)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the NF-kappa-B inhibitor family, which contain multiple ankrin repeat domains. The encoded protein interacts with REL dimers to inhibit NF-kappa-B/REL complexes which are involved in inflammatory responses. The encoded protein moves between the cytoplasm and the nucleus via a nuclear localization signal and CRM1-mediated nuclear export. Mutations in this gene have been found in ectodermal dysplasia anhidrotic with T-cell immunodeficiency autosomal dominant disease.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S32 & S36 of human IκBα (NP_065390.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1