Documenti fondamentali
SAB5700259
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SAMHD1, SBBI88
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
63
68
72
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
3.39 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAMHD1(25939)
Descrizione generale
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 387-626 of human SAMHD1 (NP_056289.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)