Documenti fondamentali
SAB5700225
Sigma-Aldrich
Anti-HELLS antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HELLS, ICF4, LSH, Nbla10143, PASG, SMARCA6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
14
36-39
81-97
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
2.02 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HELLS(3070)
Descrizione generale
This gene encodes a lymphoid-specific helicase. Other helicases function in processes involving DNA strand separation, including replication, repair, recombination, and transcription. This protein is thought to be involved with cellular proliferation and may play a role in leukemogenesis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 719-838 of human HELLS (NP_060533.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)