Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700211
Sigma-Aldrich
Anti-HADHA antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ECHA, GBP, HADH, HADHA, LCEH, LCHAD, MTPA, TP-ALPHA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IF
IP
WB
Reattività contro le specie:
human, mouse, rat
tecniche:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
28
83
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.38 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HADHA(3030)
Descrizione generale
This gene encodes the alpha subunit of the mitochondrial trifunctional protein, which catalyzes the last three steps of mitochondrial beta-oxidation of long chain fatty acids. The mitochondrial membrane-bound heterocomplex is composed of four alpha and four beta subunits, with the alpha subunit catalyzing the 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase and enoyl-CoA hydratase activities. Mutations in this gene result in trifunctional protein deficiency or LCHAD deficiency. The genes of the alpha and beta subunits of the mitochondrial trifunctional protein are located adjacent to each other in the human genome in a head-to-head orientation.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 484-763 of human HADHA (NP_000173.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)