Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700131
Sigma-Aldrich
Anti-ADRBK1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ADRBK1, BARK1, BETA-ARK1, GRK2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
79
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.45 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRBK1(156)
Descrizione generale
The product of this gene phosphorylates the beta-2-adrenergic receptor and appears to mediate agonist-specific desensitization observed at high agonist concentrations. This protein is an ubiquitous cytosolic enzyme that specifically phosphorylates the activated form of the beta-adrenergic and related G-protein-coupled receptors. Abnormal coupling of beta-adrenergic receptor to G protein is involved in the pathogenesis of the failing heart.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 440-689 of human ADRBK1 (NP_001610.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1