Key Documents
SAB5700063
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPD1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HsT2456, SMD1, SNRPD, SNRPD1, Sm-D1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
13
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.76 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNRPD1(6632)
Descrizione generale
This gene encodes a small nuclear ribonucleoprotein that belongs to the SNRNP core protein family. The protein may act as a charged protein scaffold to promote SNRNP assembly or strengthen SNRNP-SNRNP interactions through nonspecific electrostatic contacts with RNA. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SNRPD1 (NP_008869.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1