SAB5600157
Anti-MUM1/IRF4 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM352, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM352, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2