SAB5600060
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
monoclonal, RM246
Sinonimo/i:
Glial fibrillary acidic protein
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-GFAP antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM246, purified immunoglobulin
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM246, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:3000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5600060-1ML | 4022536389653 |
SAB5600060-100UL | 4061829641092 |