SAB5600057
Anti-p38 MAPK Phospho (pT180/pY182) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM243, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM243, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2